Description
- Solid clear-acrylic block with 13 wells (11mm dia.)
- Wells hold 1.5mL micro sample tubes in individual cells
- With tight-fitting cover allows space for micro tube flip tops
- Blocks Beta radiation including P-32, S-35 and C-14
- Shield ensures safe sample transport and saves bench space
Specifications
Specifications
| Material | Acrylic |
| For Use With (Application) | Safe sample transport |
| Includes | Clear Acrylic block with 13 wells |
| Product Type | Micro Tube Beta Shield |
| Height (Metric) | 6.2 cm |
| Thickness (Metric) | 6.4 mm |
| Width (Metric) Exterior | 10.5 cm |
| Dimensions | 5.2 x 10.5 x 6.2 cm (2.0625 x 4.125 x 2.4375 po.) |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?