Learn More
Bel-Art™ Double Spinfin™ Magnetic Stirring Bar
Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Diameter (Metric):
12.7 mm
25.4 mm
Diameter (English):
0.5 in.
1 in.
Height (Metric):
12.7mm
19.1mm
Height (English):
0.5 in.
0.75 in.
Tamaño de la unidad:
Each
Descripción
- Made from PTFE
- Fins on top and bottom ensure complete agitation
- Does not wobble, maintains position in vessel
- Alnico magnet encapsulated in FDA Grade, USP Class VI PTFE low friction coating
- Durable and inert
- Autoclavable
Especificaciones
Especificaciones
| Diameter (English) | 1 in. |
| Height (English) | 0.75 in. |
| Height (Metric) | 19.1mm |
| Coating | PTFE, FDA-grade, USP Class VI |
| Diameter (Metric) | 25.4 mm |
| Length (Metric) | 12.7 mm |
| Material | PTFE |
| Quantity | 1 |
| Shape | Double Crosshead |
| Type | Magnetic Stir Bar |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido