Learn More
BD Integra™ Blunt Fill Needle
Product Code. 10611324
Click to view available options
Gauge:
18 G
Length (English):
1.5 in.
Unit Size:
Pack of 100
Do not use for skin injections.
Product Code. 10611324
Brand: BD 305275
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Do not use for skin injections.
Non-retracting needle for fill purposes only
  • Needle length: 38.1mm (1.5 in.)
  • Needle gauge: 18 G
  • Shelf-life: 730 days
  • Sterile
  • Non-retracting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Product Type Retractable Needle
Material Stainless Steel
Sterility Sterile
Color Red
Disposable Single-use
For Use With (Application) Ideal for filling purposes or Medication transfer
For Use With (Equipment) Integra™ Tru-Lok™
Gauge 18 G
Hub Material Polypropylene
Includes Precisionglide™ needle technology
Length (English) 1.5 in.
Length (Metric) 3.8 cm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis