Description
- Excellent crushing performance
- Wear compensation with zero-point adjustment
- Infinitely gap width setting
- Overload protection
- Wide range of materials for contamination free grinding
- No-rebound feed hopper with quick-release clamp
- Brake motor with safety switch
- Easy-to-clean crushing chamber
- Connector for dust extraction
- Central lubrication
- Suitable for integration in automatic installations
- Special version for grinding semi-conductor materials
Specifications
Specifications
| Product Type | Jaw Crusher |
| Certifications/Compliance | CE Certified |
| Dimensions (L x W x H) | 1600 x 670 x 1450 mm |
| Electrical Requirements | 400 V, 50 Hz |
| For Use With (Application) | Chemistry/Plastics, construction materials, engineering/electronics, environment/recycling, geology/metallurgy, glass/ceramics |
| Height (Metric) | 1450 mm |
| IP Rating | IP54 |
| Length (Metric) | 1600 mm |
| Material | Manganese Steel, Stainless Steel |
| Model | BB 300 |
| Show More |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?