Learn More
BAG3 Antibody (5A8), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals H00009531-M01A
Code produit. 18684759
  • 612.00 € / 0.20mL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
BAG3 Monoclonal antibody specifically detects BAG3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
BAG3
Monoclonal
Unconjugated
Ascites
Mouse
Unpurified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, ELISA
5A8
Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000
BAG family molecular chaperone regulator 3, BAG-3, BAG-family molecular chaperone regulator-3, Bcl-2-associated athanogene 3, BCL2-associated athanogene 3, BCL2-binding athanogene 3, Bcl-2-binding protein Bis, BIS, CAIR-1, Docking protein CAIR-1, MGC104307
BAG3 (AAH14656.1, 1 a.a. ∽ 575 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MSAATHSPMMQVASGNGDRDPLPPGWEIKIDPQTGWPFFVDHNSRTTTWNDPRVPSEGPKETPSSANGPSREGSRLPPAREGHPVYPQLRPGYIPIPVLHEGAENRQVHPFHVYPQPGMQRFRTEAAAAAPQRSQSPLRGMPETTQPDKQCGQVAAAAAAQPPASHGPERSQSPAASDCSSSSSSASLPSSGRSSLGSHQLPRGYISIPVIHEQNVTRPAAQPSFHQAQKTHYPAQQGEYQTHQPVYHKIQGDDWEPRPLRAASPFRSSVQGASSREGSPARSSTPLHSPSPIRVHTVVDRPQQPMTHRETAPVSQPENKPESKPGPVGPELPPGHIPIQVIRKEVDSKPVSQKPPPPSEKVEVKVPPAPVPCPPPSPGPSAVPSSPKSVATEERAAPSTAPAEATPPKPGEAEAPPKHPGVLKVEAILEKVQGLEQAVDNFEGKKTDKKYLMIEEYLTKELLALDSVDPEGRADVRQARRDGVRKVQTILEKLEQKAIDVPGQVQVYELQPSNLEADQPLQAIMEMGAVAADKGKKNAGNAEDPHTETQQPEATAAATSNPSSMTDTPGNPAAP
0.2 mL
Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Endocrinology
9531
Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG2b κ
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis