Learn More
Azlon™ PMP Conical Flask
Manufactured from transparent PMP
15.30 € - 43.90 €
Specifications
Closure Material | Polypropylene |
---|---|
Color | Transparent |
Material | PMP |
No. per Pack | 1 |
Shape | Conical |
Product Code | Brand | Closure Size | Capacity (Metric) | Graduations | Standard Taper Joint | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Closure Size | Capacity (Metric) | Graduations | Standard Taper Joint | Price | Quantity & Availability | ||
12443621
|
Azlon
FDE450 |
GL52 | 1000 mL | 200 mL | 45/40 |
43.90 €
Each |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12413621
|
Azlon
FDE444 |
GL40 | 100 mL | 20 mL | 34/35 |
25.60 €
Each |
N/A | ||
Currently Unavailable: We have no information when this product will be available
View alternative products
|
12433621
|
Azlon
FDE448 |
GL52 | 500 mL | 100 mL | 45/40 |
37.55 €
Each |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|
12423621
|
Azlon
FDE446 |
GL52 | 250 mL | 50 mL | 45/40 |
30.40 €
Each |
Verfügbar ab: 22-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12403621
|
Azlon
FDE442 |
50 mL | 10 mL | 34/35 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Description
- Wide neck with PP screw cap
- Flask and cap can be autoclaved at 121°C
Specifications
Polypropylene | |
PMP | |
Conical | |
Screw Cap |
Transparent | |
1 | |
Autoclavable |