Learn More
AZD5904, MedChemExpress
Product Code. 16423076
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Product Code. 16423076
Brand: Medchem Express HY111341
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress AZD5904 is a selective and irreversible inhibitor of human Myeloperoxidase (MPO) with an IC50 of 140 nM and has similar potency in mouse and rat.
AZD5904 is a selective and irreversible inhibitor of human Myeloperoxidase (MPO) with an IC50 of 140 nM and has similar potency in mouse and rat.
Specifications
Chemical Name or Material AZD5904
CAS 618913-30-7
Color Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C10H12N4O2S
Quantity 25 mg
Solubility Information DMSO : 22.73 mg/mL (90.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC(N(C[C@@H]2OCCC2)C3=C1N=CN3)=S
Molecular Weight (g/mol) 252.29
Formula Weight 252.29
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.