Learn More
AZD2906, MedChemExpress
Product Code. p-200096687
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16483236
missing translation for 'mfr': Medchem Express HY113854
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
MedChemExpress AZD2906 is a selective glucocorticoid receptor (GR) agonist, increases micronucleated immature erythrocytes in the bone marrow of rats. AZD2906 shows IC50s of 2.2, 0.3, 41.6 and 7.5 nM at GR in human, rat PBMC and human, rat whole blood, respectively.
AZD2906 is a selective glucocorticoid receptor (GR) agonist, increases micronucleated immature erythrocytes in the bone marrow of rats. AZD2906 shows IC50s of 2.2, 0.3, 41.6 and 7.5 nM at GR in human, rat PBMC and human, rat whole blood, respectively.
Especificaciones
Chemical Name or Material AZD2906
CAS 1034148-15-6
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C26H25FN4O3
Quantity 25 mg
Solubility Information DMSO : 125 mg/mL (271.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C(N2N=CC3=CC(O[C@@H]([C@@H](NC(C4CC4)=O)C)C5=CC=C(N=C5)OC)=CC=C23)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 460.5
Formula Weight 460.5
Percent Purity 99.82%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado