Learn More
Axygen™ Biomek™ FX/NX Aerosol Barrier Filtered Robotic Tips
Clear polypropylene filter tips; autoclavable.
635.00 € - 7800.00 €
Specifications
Filtered | Filtered |
---|---|
Color | Clear |
Autoclavable | Not Autoclavable |
Clean Claims | DNase, RNase and Pyrogen free |
For Use With (Application) | Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls |
Product Code | Brand | Volume (Metric) | Sterility | Tip Style | Format | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Volume (Metric) | Sterility | Tip Style | Format | Price | Quantity & Availability | ||
13141774
|
Axygen™
FXF-20-R-S |
20 μL | Sterile | Automation, Round | Rack, 96 |
680.00 €
Pack of 4800 |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15511393
|
Axygen™
FXF-384-30FP-R-S |
30 μL | Sterile | Automation, Fine Point | Rack, 384-well |
7800.00 €
Pack of 19200 |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12776699
|
Axygen™
FXF-384-XL-R-S |
30 μL | Sterile | Automation, Extended Length | Rack, 384-well |
6180.00 €
Pack of 19200 |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12796699
|
Axygen™
FXF-50-R-S |
50 μL | Sterile | Automation, Round | Rack, 96 |
680.00 €
Pack of 4800 |
Verfügbar ab: 16-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13187444
|
Axygen™
FXF-180-R-S |
180 μL | Sterile | Automation, Round | Rack, 96 |
680.00 €
Pack of 4800 |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12786689
|
Axygen™
FXF-180-L-R-S |
180 μL | Sterile | Automation, Round | Rack, 96 |
760.00 €
Pack of 4800 |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10312440
|
Axygen™
FXF-200-R-S |
200 μL | Sterile | Automation, Round | Rack, 96 |
635.00 €
Pack of 4800 |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12746699
|
Axygen™
FXF-384-L-R-S |
30 μL | Sterile | Automation, Round | Rack, 384-well |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
12786699
|
Axygen™
FXF-50-L-R-S |
50 μL | Sterile | Automation, Round | Rack, 96 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
12716699
|
Axygen™
FXF-20-L-R-S |
20 μL | Sterile | Automation, Round | Rack, 96 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
12756699
|
Axygen™
FXF-384-R-S |
25 μL | Sterile | Automation, Round | Rack, 384-well |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Description
- Tip volume range: 5 to 250 μL
- Tip material: Clear polypropylene
- RNase-/DNase-/human gDNA-free
- non-pyrogenic
- Available options:
- With or without aerosol-resistant filters
- non-sterile or sterile
- Standard or Axygen™ Maxymum Recovery™ surface
- Rack format: ANSI/SLAS
- Rack material: Polypropylene
Specifications
Filtered | |
Not Autoclavable | |
Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls | |
Beckman Biomek |
Clear | |
DNase, RNase and Pyrogen free | |
10 Racks/Pk, 5 Pks/Cs. | |
Polypropylene |