Learn More
AVN-944, MedChemExpress
Description
AVN-944 is an essential rate-limiting enzyme in de novo guanine nucleotide synthesis. AVN-944 is also an inhibitor of arenavirus RNA synthesis, and blocks arenavirus infection. AVN-944 has broad anti-cancer activities, and can be used for multiple myeloma (MM) and acute myeloid leukemia (AML) research.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | AVN-944 |
| CAS | 297730-17-7 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C25H27N5O5 |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | VX-944 |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (209.42 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O[C@@H](CC#N)CC)N[C@H](C1=CC=CC(NC(NC2=CC=C(C3=CN=CO3)C(OC)=C2)=O)=C1)C |
| Molecular Weight (g/mol) | 477.51 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?