Learn More
AVE3085, MedChemExpress
Description
AVE3085 is a potent endothelial nitric oxide synthase enhancer, used for cardiovascular disease treatment.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | AVE3085 |
| CAS | 450348-85-3 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C17H13F2NO3 |
| Quantity | 1 mg |
| Solubility Information | DMSO : 250 mg/mL (787.92 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(OC(F)(F)O2)C2=C1)NC3CC4=C(C=CC=C4)C3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 317.29 |
| Formula Weight | 317.29 |
| Show More |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?