missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Atropine methyl bromide, MedChemExpress
Beschreibung
Atropine methyl bromide, a muscarinic receptor (mAChR) antagonist, is a quaternary ammonium salt of atropine and a mydriatic for dilation of the pupil during ophthalmic examination. It is introduced for relieving pyloric spasm in infants for its highly polar nature. It penetrates less readily into the central nervous system than atropine.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Atropine methyl bromide |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 2870-71-5 |
| Color | Off-White |
| Quantity | 100 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C18H26BrNO3 |
| For Use With (Application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | Methylatropine bromide |
| Solubility Information | DMSO : 150 mg/mL (390.31 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?