missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APD597, MedChemExpress

Produktkod. 16416816
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek
100mg
10mg
50mg
5mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16416816

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY15566

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress APD597 is a GPR119 agonist intended for the treatment of type 2 diabetes, with EC50 of 46 nM for hGPR119.

APD597 is a GPR119 agonist intended for the treatment of type 2 diabetes, with EC50 of 46 nM for hGPR119.

Specifikationer

Chemical Name or Material APD597
CAS 897732-93-3
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C21H29N5O6S
Quantity 100 mg
Synonym JNJ-38431055
Solubility Information DMSO : ≥ 19 mg/mL (39.62 mM)
SMILES O=C(OC(C)C)N(CC1)CCC1OC2=C(OC)C(NC3=CC=C(S(=O)(C)=O)N=C3C)=NC=N2
Molecular Weight (g/mol) 479.55
Formula Weight 479.55
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.