Learn More
anti-TBX6, Human, Matched Antibody Pair, Abnova™
Code produit. 16049678
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 Set
Conditionnement:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
16049678 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16049678 Fournisseur Abnova Code fournisseur H00006911AP41.1Set
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
Capture antibody: mouse monoclonal anti-TBX6, IgG2a Kappa (100μg) , Detection antibody: biotinylated mouse monoclonal anti-TBX6, IgG2a Kappa (50μg) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
To detect and quantify protein level of human
Spécification
Antigen TBX6
Applications ELISA
Classification Monoclonal/Polyclonal
Conjugate Biotin
Description This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human TBX6.
Gene TBX6
Gene Alias DFNB67
Gene Symbols TBX6
Host Species Mouse
Quantity 1 Set
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 6911
Includes Antibody pair set content: 1. Capture antibody: mouse monoclonal anti-TBX6, IgG2a Kappa (100 ug) 2. Detection antibody: biotinylated mouse monoclonal anti-TBX6, IgG2a Kappa (50 ug) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Target Species Human
Content And Storage Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Form Liquid
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.