Learn More
Anti-Human CD4 (SK3), Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Proteintech 65147-1-IG-100UG
This item is not returnable.
View return policy
Description
The CD4 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with n/a of human CD4. This antibody recognizes human antigen. The CD4 antibody has been validated for the following applications: FC analysis.Specifications
| CD4 | |
| Monoclonal | |
| 500 μg/mL | |
| CD4mut | |
| Affinity purification | |
| RUO | |
| 920 | |
| Store at 2-8°C. Stable for one year after shipment. | |
| Liquid |
| Flow Cytometry | |
| SK3 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Flow Antibody | |
| IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido