Learn More
anti-BCAP31 Matched Antibody Pair, Abnova™
Marca:  Abnova H00010134-AP51.1Set
Codice prodotto. 16123094
  • 843.00 € / 1 set
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Includes: Capture antibody: mouse monoclonal anti-BCAP31 (100μg); Detection antibody: rabbit purified polyclonal anti-BCAP31 (50μg); Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human BCAP31
Host Species: Mouse, Rabbit
Species Reactivity: Hu
ELISA Pair
Specifica
Specifica
BCAP31
Monoclonal/Polyclonal
This antibody pair set comes with matched antibody pair to detect and quantify protein level of human BCAP31.
6C6-AG/BAP31/CDM/DXS1357E
Mouse, Rabbit
RUO
10134
Human
Purified
ELISA
Unconjugated
BCAP31
BCAP31
1 Set
Primary
Antibody pair set content: 1. Capture antibody: mouse monoclonal anti-BCAP31 (100 ug) 2. Detection antibody: rabbit purified polyclonal anti-BCAP31 (50 ug) *Reagents are sufficient for at least 3-5 x 96 well plates using recommended protocols.
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato