Learn More
Ansell HyFlex™ 11-318 Industrial Knit Gloves
Code produit 15476170 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 pairs
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Size unitSize
15476170 11 12 pairs
15496160 6 12 pairs
15416170 7 12 pairs
15426170 8 12 pairs
15436170 9 12 pairs
15466170 10 12 pairs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15476170 Fournisseur Ansell Code fournisseur 11318110
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Lightweight industrial knit gloves offer barehand-like comfort and touchscreen compatibility.
  • Industrial safety gloves have an ultralight 18-gauge design, ensuring advanced dexterity and touchscreen compatibility.
  • Silicone-free to prevent potential contaminant transfer to metal prior to painting.
  • Dyneema™ Diamond Technology fiber helps achieve EN ISO B/ANSI A2 cut protection.
  • Spandex™ reinforcement in the palm and knuckles provides a cushioned fit.
  • Oeko-Tex™ certification ensures gloves are free of harmful substances.
  • Recommended for handling parts, assembly, inspection, and maintenance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Certifications/Compliance (Europe) CE, EN 420:2003 + A1:2009; Category II
Coated Area Uncoated
Construction Knit
Coating Material Uncoated
Color Gray
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Yes
Material HPPE
Product Type Cut-resistant Gloves
Size 11
EN388 Standard EN 388:XX4XB, EN 388:X34X
For Use With (Application) Assembly, Inspection, Automotive, Machinery, Maintenance
Gender Unisex
Glove Cuff Color Gray
Glove Cuff Style Knit
Liner Material Dyneema™ Diamond Technology
Lining Lined
Model 11-318
Puncture Rating ANSI/ISEA 105-16 Level 0
Series HyFlex™ 11-318
Yarn Gauge 18
Length (English) 8.3 in.
Length (Metric) 21.2 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.