Learn More
MedChemExpress Angiotensin (1-7)
Product Code. 16411377
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Unit Size:
50mg
Product Code. 16411377
Brand: MedChemExpress HY12403
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Angiotensin 1-7 (Ang-(1-7)) is an endogenous heptapeptide from the renin-angiotensin system (RAS) with a cardioprotective role due to its anti-inflammatory and anti-fibrotic activities in cardiac cells.
Angiotensin 1-7 inhibits purified canine ACE activity (IC50=0.65 μM). Angiotensin 1-7 acts as a local synergistic modulator of kinin-induced vasodilation by inhibiting ACE and releasing nitric oxide. Angiotensin 1-7 blocks Ang II-induced smooth muscle cell proliferation and hypertrophy and shows antiangiogenic and growth-inhibitory effects on the endothelium. Angiotensin 1-7 shows anti-inflammatory activity .
Specifications
Purity 98.04%
CAS 51833-78-4
Content And Storage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
For Use With (Application) COVID-19-anti-virus
Molecular Weight (g/mol) 899.0 g/mol
Product Type Peptides
Quantity 50 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubility H2O : ≥ 30.2 mg/mL (33.59 mM)
Synonym Ang-(1-7)
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis