Learn More
Abeba™ Anatom 32178 Shoes
Product Code. 15639487
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Unit Size:
1 pair
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15639487
missing translation for 'mfr': Abeba™ 32178/40
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Resperation absorbing special lining with silver ions. Steel toe-cap.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Highly abrasion resistant breathable multifunctional upper material run-dry
  • Black
  • Steel toe cap
  • Shock absorbant PU midsole
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3580)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with lacing
  • Reflective material
  • Discontinued model
  • Scratch-resistant coating in heel area
Tekniske data
Certifications/Compliance CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Color Black
Size 40
Sole Features Slip-resistant
Sole Material Polyurethane
Style 32178
Toe Material Steel
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.