missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anamorelin hydrochloride, MedChemExpress

Codice prodotto. 16422287
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16422287

Marca: Medchem Express HY14734A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Anamorelin (RC-1291) hydrochloride is a potent ghrelin receptor agonist with EC50 value of 0.74 nM in the FLIPR assay.

Anamorelin (RC-1291) hydrochloride is a potent ghrelin receptor agonist with EC50 value of 0.74 nM in the FLIPR assay.

Specifica

Chemical Name or Material Anamorelin hydrochloride
CAS 861998-00-7
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C31H43ClN6O3
Quantity 50 mg
Synonym RC-1291 hydrochloride ONO-7643 hydrochloride
Solubility Information DMSO : ≥ 28 mg/mL (48.01 mM)
SMILES [H][C@](CC1=CNC2=CC=CC=C21)(NC(C(C)(C)N)=O)C(N3CCC[C@@](C(N(C)N(C)C)=O)(CC4=CC=CC=C4)C3)=O.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 583.16
Formula Weight 583.16
Percent Purity 99.92%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato