Learn More
Amyl Phthalate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Phthalic acid, bis-n-pentyl ester |
| CAS | 131-18-0 |
| Molecular Formula | C18 H26 O4 |
| Quantity | 10 g |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-dipentyl ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentyl ester (9CI), Phthalic acid, dipentyl ester (6CI,7CI,8CI), 1,2-Dipentyl benzene-1,2-dicarboxylate, Amoil, Amyl phthalate, Di-n-amyl phthalate, Di-n-pentyl o-phthalate, Di-n-pentyl phthalate, Diamyl phthalate, Dipentyl phthalate, NSC 4720, Phthalic acid dipentyl ester, Phthalic acid, bis-n-pentyl ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H26O4/c1-3-5-9-13-21-17(19)15-11-7-8-12-16(15)18(20)22-14-10-6-4-2/h7-8,11-12H,3-6,9-10,13-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCC |
| IUPAC Name | dipentyl benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 306.4 |
| Formula Weight | 306.1831 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?