missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amygdalin, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
50 mg
100 mg
200 mg
Unit Size:
100mg
200mg
50mg
Descripción
Amygdalin is a plant glucoside isolated from the stones of rosaceous fruits, such as apricots, peaches, almond, cherries, and plums.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Amygdalin |
| CAS | 29883-15-6 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C20H27NO11 |
| Quantity | 200 mg |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 75 mg/mL (163.96 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (109.31 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O[C@@H](C#N)C2=CC=CC=C2)O[C@H](CO[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O3)O)O)O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Molecular Weight (g/mol) | 457.43 |
| Formula Weight | 457.43 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido