Learn More
Ammonium hydroxide, 5.0N Standardized Solution
Product Code. 11353677
Click to view available options
Quantity:
1 L
4 L
Unit Size:
1 L
4 L
Product Code. 11353677
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035577.K7
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1336-21-6
Molecular Formula H5NO
Molecular Weight (g/mol) 35.05
MDL Number MFCD00066650
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC Name amine hydrate
SMILES N.O
Spécification
Color Colorless
Physical Form Liquid
Quantity 4 L
Formula Weight 35.05
Appearance Colorless liquid
Chemical Name or Material Ammonium hydroxide
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis