Spécification
Spécification
| Melting Point | 58.0°C |
| Color | White |
| Physical Form | Crystalline Powder |
| Quantity | 1 kg |
| Linear Formula | (NH4)2CO3 |
| Merck Index | 15, 505 |
| Solubility Information | Solubility in water: soluble (320g/L at 20°C) |
| Formula Weight | 96.09 |
| Percent Purity | ≥30.0% (NH3) |
| Grade | Analytical |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Ammonium carbonate
- Warning
- Acute toxicity Category 4
- H302-Harmful if swallowed.
- P264-Wash face, hands and anyexposed skin thoroughly after handling.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
- MIXTURE LIST-Contain: Carbonic acid, diammonium salt 5
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.