Learn More
AM966, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
Description
AM966 is a high affinity, selective, oral LPA1-antagonist, inhibits LPA-stimulated intracellular calcium release (IC50=17 nM).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | AM966 |
| CAS | 1228690-19-4 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C27H23ClN2O5 |
| Quantity | 50 mg |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (203.70 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)CC1=CC=C(C2=CC=C(C3=C(NC(O[C@@H](C4=CC=CC=C4Cl)C)=O)C(C)=NO3)C=C2)C=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 490.93 |
| Formula Weight | 490.93 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.