Learn More
Brady™ Aluminum with Polyester Overlaminate Mandatory Signs
Product Code. 11744854
Click to view available options
Diameter (Metric):
100 mm
200 mm
315 mm
Displayed Text:
Commandment Icon- Overcoat required
Protective Gloves
Use Head Protection
Use breathing protection
Use face shield
Use full protective
Use overshoes
Use protective hood
Using Foot
Wear protective apron
Unit Size:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11744854
Marca: Brady™ 255129
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Certifications/Compliance ISO 7010
Alternate Part Number PIC 265-DIA 315-B7525
Material Aluminum, Polyester
Quantity 1 Ea.
Description Aluminum with Polyester Overlaminate
Diameter (Metric) 315 mm
For Use With (Application) Indoor and outdoor safety signs
Thickness 0.271 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 140°C
Shape Round
Displayed Text Use face shield
Product Type Mandatory Sign
Color White on Blue
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato