Learn More
Macherey-Nagel™ Aluminiumoxid 90 sauer
Marke: Macherey-Nagel™ 815030.5
Weitere Details : Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
50 to 200 µm | |
4 ± 0.3 | |
~130 m2/g |
Activity | |
5 kg | |
Aluminum Oxide 90 Acidic |