Learn More
Cole Parmer™ Aluminum Crimpled-Walled Weighing Dishes with Tab
Shop All Cole-Parmer Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
20 mL
60 mL
80 mL
Dimensione della confezione:
Pack of 100
Descrizione
- Disposable.
- Crimpled wall for rigidity.
- Finger tab handle for improved handling, labeling.
- Sturdy gauge aluminum for heavy duty use.
- Angled sides for easy separation.
- No oil residue, no vinyl coating to create contamination problems.
- Smooth bottom.
- May be used in a wide variety of applications including weighing, moisture testing, wastewater analysis, chemical, and pharmaceutical uses.
Specifica
Specifica
| Bottom Shape | Flat |
| Capacity (Metric) | 20 mL |
| Disposable | Single-use |
| Material | Aluminum |
| Shape | Round |
| Type | Weighing Dish |
| Includes | Tab |
| Quantity | 100/Pk. |
| Height (English) | 0.5 in. |
| Depth (Metric) | 1.3 cm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto