Få mere at vide
Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Alugram Aluminum Sheet CEL 300
Shop alle Macherey-Nagel produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x W):
4 x 8 cm
20 x 20 cm
Förpackningsstorlek
Pack of 25
Pack of 50
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 25 Pk. |
| Type | Aluminum Sheet |
| For Use With (Application) | Partition Chromatography Of Polar Substances Such As Amino Acids, Carboxylic Acids Or Carbohydrates |
| Specific Surface | 15,000 cm2/g |
| Dimensions (L x W) | 20 x 20 cm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion