Learn More
Skytec™ Alphachem X350 Disposable Coverall
Descripción
- Manufactured using polyethylene and EVOH barrier composite, bonded structural spun-bonded and polypropylene base layer suitable for higher-risk applications
- Tough and durable
- Improved fit, enhanced freedom of movement with a reinforced crotch
- Double zip system and grab tag to support with an emergency
- Easy to hold when wearing gloves
- Reinforced knee patches for extra durability when kneeling
- Stitched and fully taped seam stitching and elastication
- Elasticated wrists and ankles for secure fit
- Three-piece hood construction for better fit
- Available in a wide range of sizes
- Double sleeve system with inner thumb loop ensuring arm protection to support when arm is raised
Especificaciones
Especificaciones
| Product Type | Chemical-resistant Coveralls |
| Size | Medium |
| Gender | Unisex |
| Material | Composite Fabric |
| Color | Orange |
| Disposable | Single-use |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Elastic |
| Neck Style | Hooded |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?