Spécification
Spécification
| CAS | 612-12-4 |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 53°C to 57°C |
| Color | Beige to White |
| Boiling Point | 239°C to 241°C |
| Flash Point | 107°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 97.5% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- a,a'-Dichloro-o-xylene
- Danger
- Acute toxicity Category 2
- Acute toxicity Category 4
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 1
- ACUTE AQUATIC Acute 1
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 1 B
- H318-Causes serious eye damage.
- H400-Very toxic to aquatic life.
- H410-Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- H330-Fatal if inhaled.
- H302-Harmful if swallowed.
- P273-Avoid release to the environment.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.