missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Allophycocyanin Antibody (936809) [PE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB8927P
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Allophycocyanin Monoclonal antibody specifically detects Allophycocyanin in Broad Species Reactivity samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifikationer
| Allophycocyanin | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| RUO | |
| Broad Species Reactivity | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 936809 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| APC | |
| Allophycocyanin isolated from red algae, Accession # P25054 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering