Description
ALDH4A1 Polyclonal antibody specifically detects ALDH4A1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Specifications
Specifications
| Antigen | ALDH4A1 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:2000 - 1:7000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200 |
| Formulation | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Gene Alias | aldehyde dehydrogenase 4 family, member A1, Aldehyde dehydrogenase family 4 member A1, ALDH4DKFZp779M035, delta-1-pyrroline-5-carboxylate dehydrogenase, mitochondrial, EC 1.5.1.12, mitochondrial delta-1-pyrroline 5-carboxylate dehydrogenase, P5C dehydrogenase, P5CD, P5CDh |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 354-563 of human ALDH4A1 (NP_003739.2).,, Sequence:, LYVPHSLWPQIKGRLLEEHSRIKVGDPAEDFGTFFSAVIDAKSFARIKKWLEHARSSPSLTILAGGKCDDSVGYFVEPCIVESKDPQEPIMKEEIFGPVLSVYVYPDDKYKETLQLVDSTTSYGLTGAVFSQDKDVVQEATKVLRNAAGNFYINDKSTGSIVGQQPFGGARASGTNDKPGGPHYILRWTSPQVIKETHKPLGDWSYAYMQ |
| Purification Method | Affinity purified |
| Show More |
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?