Learn More
Al-23 Solid Rod, Round, Dia.: 1.5mm, Thermo Scientific™
Product Code. 11373048
Click to view available options
Quantity:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Unit Size:
100mm
200mm
250mm
300mm
Product Code. 11373048
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 032925.DR
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemical Name or Material Al-23 Solid Rod
Quantity 200 mm
Form Rod
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado