Learn More
Al-23 Insulating Tube, Both Ends Open (Thin Wall), O.D.: 2.5mm, I.D.: 1.3mm, Thermo Scientific™
Product Code. 11313897
Click to view available options
Quantity:
100 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Unit Size:
100mm
200mm
250mm
300mm
Product Code. 11313897
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 031490.DM
Request Bulk or Custom Format
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Al-23 Insulating Tube
Name Note Both ends open (Thin Wall)
Quantity 100 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.