Learn More
STEMCELL Technologies AKT Inhibitor VIII
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mg
10 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
1mg
Beschreibung
- AKT Inhibitor VIII is a cell-permeable, allosteric inhibitor of all three forms of the kinase AKT (AKT1, AKT2, and AKT3) with IC50 values of 58, 210, and 2,200 nM, respectively (Lindsley et al.; Calleja et al.) It displays good selectivity against a panel of 70 other kinases with micromolar inhibition against some kinases, such as calcium/calmodulin-dependent protein kinase 1 and smooth muscle myosin light-chain kinase (Logie et al.)
- Sensitizes prostate tumor and cervical carcinoma cells to apoptotic stimuli (DeFeo-Jones et al.)
- Blocks mitosis and inhibits migration of HeLa cells (Jo et al.)
- Reduces insulin-dependent gene repression in liver cells leading to reduced insulin sensitivity (Logie et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 612847-09-3 |
| Synonym | AKTi-1/2; AKT 1/2 inhibitor |
| Quantity | 1 mg |
| Molecular Formula | C34H29N7O |
| Purity | ≥98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.