missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AKOS B018304, MedChemExpress
Beskrivning
AKOS B018304 is an arylalkylidene derivative, with polar substitution at para-position.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | AKOS B018304 |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 6308-22-1 |
| Color | Gray |
| Quantity | 25 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C10H6N2O3S2 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 77.5 mg/mL (291.03 mM) |
| SMILES | O=C1NC(S/C1=C/C2=CC=CC=C2[N+]([O-])=O)=S |
| Molecular Weight (g/mol) | 266.3 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?