Learn More
AK-7, MedChemExpress
Product Code. p-200099665
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16427146
Marca: Medchem Express HY16691
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MedChemExpress AK-7 is a selective cell- and brain-permeable SIRT2 inhibitor, with an IC50 of 15.5 μM.
AK-7 is a selective cell- and brain-permeable SIRT2 inhibitor, with an IC50 of 15.5 μM.
Specifica
Chemical Name or Material AK-7
CAS 420831-40-9
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C19H21BrN2O3S
Quantity 100 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 50 mg/mL (114.32 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=S(N1CCCCCC1)(C2=CC(C(NC3=CC(Br)=CC=C3)=O)=CC=C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 437.35
Formula Weight 437.35
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neurodegeneration
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato