Learn More
Abeba™ Air-Cushion Sole 2600 Shoes
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA
- Grained leather
- White
- Slip resistance PU outsole sole
- Replaceable insole (article no. 3551)
- Sanitized treated
- Antistatic
- Lining microfiber, respiration absorbing
- Instep area with lacing
Spécification
Spécification
| Certifications/Compliance | CE EN ISO 20347:2012 O2 SRA |
| Color | White |
| Liner Material | Microfiber |
| Material | Leather |
| Size | 40 |
| Sole Features | Slip-resistant |
| Sole Material | Polyurethane |
| Style | 2600 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?