Learn More
Beskrivning
AFF4 Polyclonal antibody specifically detects AFF4 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | AFF4 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | FITC |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | AF4/FMR2 family, member 4, AF5Q31AF4/FMR2 family member 4, ALL1-fused gene from chromosome 5q31 protein, Major CDK9 elongation factor-associated protein, MCEFALL1 fused gene from 5q31, MGC75036, Protein AF-5q31 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-220 of human AFF4 (NP_055238.1).,, Sequence:, MNREDRNVLRMKERERRNQEIQQGEDAFPPSSPLFAEPYKVTSKEDKLSSRIQSMLGNYDEMKDFIGDRSIPKLVAIPKPTVPPSADEKSNPNFFEQRHGGSHQSSKWTPVGPAPSTSQSQKRSSGLQSGHSSQRTSAGSSSGTNSSGQRHDRESYNNSGSSSRKKGQHGSEHSKSRSSSPGKPQAVSSLNSSHSRSHGNDHHSKEHQRSKSPRDPDANW |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?