Learn More
Afatinib dimaleate, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Unit Size:
100mg
10mg
200mg
50mg
Beschreibung
Afatinib (BIBW 2992) dimaleate is an orally active, potent and irreversible dual specificity inhibitor of ErbB family (EGFR and HER2), with IC50 values of 0.5 nM, 0.4 nM, 10 nM and 14 nM for EGFRwt, EGFRL858R, EGFRL858R/T790M and HER2, respectively. Afatinib dimaleate can be used for the research of esophageal squamous cell carcinoma (ESCC), non-small cell lung cancer (NSCLC) and gastric cancer.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Afatinib dimaleate |
| CAS | 850140-73-7 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C32H33ClFN5O11 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | BIBW 2992MA2 |
| Solubility Information | H2O : 50 mg/mL (69.63 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 35 mg/mL (48.74 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=C(C=C2C(C(NC3=CC(Cl)=C(C=C3)F)=NC=N2)=C1)O[C@H]4CCOC4)/C=C/CN(C)C.O=C(O)/C=C\C(O)=O.O=C(O)/C=C\C(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 718.08 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.