Learn More
Adenosine A1R Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Code produit. 18798952 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
18798952 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18798952 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB300549AF532
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
Adenosine A1R Polyclonal antibody specifically detects Adenosine A1R in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen Adenosine A1R
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 532
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias adenosine A1 receptor, ADORA 1, RDC7adenosine receptor A1
Host Species Rabbit
Immunogen Synthetic peptide corresponding to residues C(309) Q P K P P I D E D L P E E K A E D(326) of rat Adenosine Receptor A1.
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, GPCR, Growth and Development, Immunology, Innate Immunity, Neuronal Cell Markers, Signal Transduction, Vision
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 134
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.