Learn More
Adenine Sulfate Dihydrate, Hemisulfate, 99.66%, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11405032 Sfoglia Tutto MP Biomedical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
500 g
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11405032 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11405032 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219460790
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 6509-19-9
Color White
Assay Percent Range 0.9966
Molecular Formula C10H16N10O6S
MDL Number MFCD00150149
Quantity 500 g
Synonym 9h-purin-6-amine hemisulfate dihydrate, adenine hemisulfate dihydrate, 6-aminopurine sulfate dihydrate, bis ade sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid bis vitamin b4 dihydrate, bis adenine sulfuric acid dihydrate, sulfuric acid-7h-purin-6-amine-water 1/2/2
InChI Key MKPCNMXYTMQZBE-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.OS(O)(=O)=O.NC1=C2NC=NC2=NC=N1.NC1=C2NC=NC2=NC=N1
IUPAC Name bis(7H-purin-6-amine) sulfuric acid dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 404.36
PubChem CID 44134512
Formula Weight 404.36
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Adenine Sulfate Dihydrate, Hemisulfate, For HPLC analysis
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.