Learn More
Descrizione
ADAM28 Monoclonal antibody specifically detects ADAM28 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifica
Specifica
| Antigen | ADAM28 |
| Applications | Flow Cytometry, CyTOF |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 1004266 |
| Conjugate | DyLight 350 |
| Dilution | Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | a disintegrin and metalloproteinase domain 28, ADAM metallopeptidase domain 28, ADAM23MDC-L, disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 28, EC 3.4.24, EC 3.4.24.-, eMDC II, eMDCII, Epididymial metalloproteinase-like, disintegrin-like, and cysteine-rich proteinII, MDCLADAM 28, MDC-Lm, MDC-Ls, Metalloproteinase-like, disintegrin-like, and cysteine-rich protein L, metalloproteinase-like, disintegrin-like, and cysteine-rich protein-L |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human ADAM28, Leu72 & Leu191-Ala623,, Accession # Q0UKQ2 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?