Learn More
Acebutolol hydrochloride, MedChemExpress
Product Code. p-200096389
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
100 mg
5 g
10 g
Unit Size:
100mg
10g
5g
Product Code. 16437368
Brand: Medchem Express HY17497A
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
MedChemExpress Acebutolol hydrochloride is an orally active β1 adrenergic receptor (β1AR) antagonist. Acebutolol hydrochloride is used in the treatment of hypertension, angina pectoris and cardiac arrhythmias.
Acebutolol hydrochloride is an orally active β1 adrenergic receptor (β1AR) antagonist. Acebutolol hydrochloride is used in the treatment of hypertension, angina pectoris and cardiac arrhythmias.
Spezifikation
Chemical Name or Material Acebutolol hydrochloride
CAS 34381-68-5
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C18H29ClN2O4
Quantity 10 g
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (268.18 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (134.09 mM)
SMILES CCCC(NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C(C(C)=O)=C1)=O.Cl
Molecular Weight (g/mol) 372.89
Formula Weight 372.89
Percent Purity 98.83%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.