Learn More
STEMCELL Technologies ACCUTASE™
Product Code. 15321693
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
15321693 100 mL 100mL
17189911 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15321693 Supplier STEMCELL Technologies Supplier No. 07920
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Cell detachment solution
  • A cell detachment solution of proteolytic and collagenolytic enzymes
  • Useful for the routine detachment of cells from standard tissue culture plasticware and adhesion coated plasticware
  • ACCUTASE™ does not contain mammalian or bacterial-derived products
  • Each lot of ACCUTASE™ is tested for sterility (by USP membrane filtration method), enzymatic activity (tested with synthetic chromagenic tetrapeptides) and cell detachment from tissue culture plastic
Spécification
Cell Type Neural Cells, PSC-Derived, Pluripotent Stem Cells
Quantity 100 mL
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.