Learn More
AC710, MedChemExpress
Code produit. p-200101413
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16496196
Marque: Medchem Express HY13493
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress AC710 is a potent PDGFR inhibitor with Kds of 0.6, 1.57, 1, 1.3, 1.0 nM for FLT3, CSF1R, KIT, PDGFRα and PDGFRβ, respectively.
AC710 is a potent PDGFR inhibitor with Kds of 0.6, 1.57, 1, 1.3, 1.0 nM for FLT3, CSF1R, KIT, PDGFRα and PDGFRβ, respectively.
Spécification
Chemical Name or Material AC710
CAS 1351522-04-7
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C31H42N6O4
Quantity 100 mg
Solubility Information DMSO : 14 mg/mL (24.88 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=NC=C(OC2CC(C)(C)N(CC)C(C)(C)C2)C=C1)NC3=CC=C(NC(NC4=NOC(C(C)(C)C)=C4)=O)C=C3
Molecular Weight (g/mol) 562.7
Formula Weight 562.7
Percent Purity 99.89%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis