Learn More
Abnova ES-E14TG2a (Mouse pluripotent embryonic stem cell) whole cell lysate (nondenatured)
Product Code. 16029615
Click to view available options
Quantity:
50 μg
Unit Size:
50µg
Product Code. 16029615
Brand: Abnova L045V2.50ug
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
  • Maintained in the undifferentiated state using specialized culturing protocols
  • Monitored for undifferentiated cell morphology
  • Analyzed using Flow Cytometry against specific cell marker
  • Coommasie Blue Staining of total cell lysate in SDS-PAGE
Western Blotting, Immunoprecipitation
Specifica
For Use With (Application) Immunoprecipitation, Western Blot
Tissue Embryonic
Description Whole cell lysate (non-denatured)
Lysis Buffer Modified RIPA Lysis Buffer: 50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Preparation Method Cell lysate was prepared by homogenization in ice-cold modified RIPA Lysis Buffer with cocktail of protease inhibitors (Sigma). Cell debris was removed by centrifugation. Protein concentration was determined with Bradford assay (Bio-Rad protein assay, Microplate Standard assay).
Quality Control Testing 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantity 50 μg
Storage Buffer In modified RIPA Lysis Buffer.
Host Species Mouse
Concentration 4 mg/mL
Content And Storage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato