Learn More
3M™ Multi-Format Chemical Sorbent
Código de producto. 12357979
Cambiar vista
Click to view available options
Capacity (Metric):
119 L
Tamaño de la unidad:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacity (Metric) Tamaño de la unidad
12357979 119 L Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12357979 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000002024
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Effectively controls aggressive liquid spills including acids and alkalis. 3M™ Multi-format Chemical Sorbent combines four formats in one product; mini-boom, pillow, sheet and roll.
Effective clean up and control of aggressive liquid spills including acids and alkalis. The dispenser combines four formats in one product; mini-boom, pillow, sheet and roll.
  • Sheets are perforated at 40cm intervals
  • Can be used with many aggressive chemicals
  • Immediate response to chemical spillages for fast and effective containment and clean-up
  • Sorbent materials can be disposed of easily.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Yellow
Capacity (Metric) 119 L
Type Multi-format Chemical Sorbents
For Use With (Application) Cleaning and containing chemical-based spills such as acids/alkalis/alcohols, chemicals, flammable liquids, and other solvents.
Packaging Quantity 1 Ea.
Length (Metric) 15.2 m
Width (Metric) 120 mm
Weight (Metric) 8.2 kg
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.