Learn More
Brady™ Polyethylene Foam Laminate Polyester Printer Labels
Codice prodotto. 11767164
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
Color: Silver; Dimensions: 35W x 18mmH; Quantity: 125/pk
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11767164
missing translation for 'mfr': Brady™ 622226
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Certifications/Compliance RoHS compliant to RoHS directive 2011/65/EU
Description BMP71 Label Printer Labels
Adhesive Type Acrylic, Permanent
Color Silver
Finish Gloss
Material Polyethylene Foam Laminate Polyester
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Printer Label
For Use With (Application) Electrical component marking
For Use With (Equipment) BMP™71
Labels per Row 1
Quantity 125/Pk.
Shape Rectangle
Size (Metric) 35W x 18 mmH
Temperature Range (Metric) -40°C to +100°C
Thickness (Metric) 0.16 mm
Vertical Repeat (Metric) 21.49 mm
Dimensions (LxW) 18 x 35 mm
Width (Metric) 35 mm
Height (Metric) 19 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato